Imprimer
3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302834-1G PC302834-5G PC302834-10G
APOSPC302834-1GEA 422 EUR
APOSPC302834-1G APOSPC302834-5G APOSPC302834-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline
Formule: C₆H₅ClF₅NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652453
Numéro CAS: 1240257-97-9