3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₆ClF₅OS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16652455 Numéro CAS: 1180486-96-7 |