3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅ClF₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11519326 Numéro CAS: 1092460-78-0 |