3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)methanamine
Formule:
C₇H₆ClF₂N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660335 Numéro CAS: 886761-65-5 UN: 2735 ADR: 8,III |