Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Bromo-5-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302826-5G PC302826-1G
APOSPC302826-5GEA 433 EUR
APOSPC302826-5G APOSPC302826-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃BrClF₃O₂
Poids moléculaire: 303.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519379
Numéro CAS: 1092461-36-3