2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule:
C₉H₆ClF₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18399758 Numéro CAS: 1261445-13-9 |