Imprimer
Acide (2-méthoxy-6-(trifluorométhyl)phényl)acétique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302815-1G PC302815-5G
APOSPC302815-1GEA 215 EUR
APOSPC302815-1G APOSPC302815-5G
Acide (2-méthoxy-6-(trifluorométhyl)phényl)acétique 97%
Acide (2-méthoxy-6-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832328
Numéro CAS: 1017779-10-0