Imprimer
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302814-10G PC302814-5G PC302814-1G
APOSPC302814-10GEA 282 EUR
APOSPC302814-10G APOSPC302814-5G APOSPC302814-1G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062375
Numéro CAS: 468074-92-2