Imprimer
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302813-1G PC302813-5G PC302813-250MG
APOSPC302813-1GEA 284 EUR
APOSPC302813-1G APOSPC302813-5G APOSPC302813-250MG
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₈H₈BrF₅OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652488
Numéro CAS: 1240257-53-7