Imprimer
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC302808-1G PC302808-5G
APOSPC302808-1GEA 237 EUR
APOSPC302808-1G APOSPC302808-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₇F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687199
Numéro CAS: 1323966-11-5