Imprimer
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
PC302807-100MG PC302807-500MG
APOSPC302807-100MGEA 48 EUR
APOSPC302807-100MG APOSPC302807-500MG
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁H₁F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687203
Numéro CAS: 1435806-24-8