Imprimer
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC302806-1G PC302806-5G
APOSPC302806-1GEA 232 EUR
APOSPC302806-1G APOSPC302806-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇F₄N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22201049
Numéro CAS: 1373920-66-1