2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule:
C₉H₇F₄NO₂ Poids moléculaire: 237.15 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22201042 Numéro CAS: 1373920-76-3 |