Imprimer
2-Chloro-4,5-difluorobenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (2-Chloro-4,5-difluorophenyl)methanamine
PC302793-10G PC302793-5G PC302793-1G
APOSPC302793-10GEA 0 EUR
APOSPC302793-10G APOSPC302793-5G APOSPC302793-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzylamine 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzylamine
Formule: C₇H₆ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213035
Numéro CAS: 771582-19-5
UN: 2735
ADR: 8,II