Imprimer
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302791-10G PC302791-5G PC302791-1G
APOSPC302791-10GEA 328 EUR
APOSPC302791-10G APOSPC302791-5G APOSPC302791-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
Point de fusion: 53…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115906
Numéro CAS: 886498-55-1
UN: 3261
ADR: 8,II