Imprimer
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302789-10G PC302789-5G PC302789-1G
APOSPC302789-10GEA 493 EUR
APOSPC302789-10G APOSPC302789-5G APOSPC302789-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115936
Numéro CAS: 886499-17-8
UN: 3265
ADR: 8,II