2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₇BrF₂O Point de fusion: 46…48 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04116023 Numéro CAS: 886501-83-3 UN: 3261 ADR: 8,II |