4-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁F₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11519383 Numéro CAS: 1092461-39-6 |