Imprimer
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302782-1G PC302782-5G
APOSPC302782-1GEA 171 EUR
APOSPC302782-1G APOSPC302782-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258708
Numéro CAS: 1017779-64-4