Imprimer
4-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (4-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
PC302779-10G PC302779-5G PC302779-1G
APOSPC302779-10GEA 0 EUR
APOSPC302779-10G APOSPC302779-5G APOSPC302779-1G
4-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
Poids moléculaire: 159.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06212852
Numéro CAS: 72235-57-5
UN: 2735
ADR: 8 III