Imprimer
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302769-1G PC302769-5G
APOSPC302769-1GEA 203 EUR
APOSPC302769-1G APOSPC302769-5G
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 98%
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₂H₁₃F₃O₃
Poids moléculaire: 262.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13196589
Numéro CAS: 1206593-34-1