Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302764-10G PC302764-5G PC302764-1G
APOSPC302764-10GEA 386 EUR
APOSPC302764-10G APOSPC302764-5G APOSPC302764-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅ClFNO
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660326
Numéro CAS: 886761-59-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III