Imprimer
5-Chloro-2-(trifluorométhoxy)phénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302760-1G PC302760-5G
APOSPC302760-1GEA 169 EUR
APOSPC302760-1G APOSPC302760-5G
5-Chloro-2-(trifluorométhoxy)phénol 97%
5-Chloro-2-(trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₄ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519363
Numéro CAS: 1092461-24-9