Imprimer
5-Chloro-2-(trifluorométhoxy)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302758-5G PC302758-10G
APOSPC302758-5GEA 14.7 EUR
APOSPC302758-5G APOSPC302758-10G
5-Chloro-2-(trifluorométhoxy)aniline 97%
5-Chloro-2-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Poids moléculaire: 211.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410919
Numéro CAS: 326-64-7