Imprimer
Acide (4-méthyl-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302757-1G PC302757-5G PC302757-10G
APOSPC302757-1GEA 91.5 EUR
APOSPC302757-1G APOSPC302757-5G APOSPC302757-10G
Acide (4-méthyl-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Acide (4-méthyl-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832293
Numéro CAS: 1000544-72-8