Imprimer
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302756-1G PC302756-5G PC302756-10G
APOSPC302756-1GEA 203 EUR
APOSPC302756-1G APOSPC302756-5G APOSPC302756-10G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₇F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832294
Numéro CAS: 1017778-16-3
UN: 3261
ADR: 8,III