4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₉F₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06202983 Numéro CAS: 773871-39-9 |