Imprimer
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302753-10G PC302753-5G PC302753-1G
APOSPC302753-10GEA 1350 EUR
APOSPC302753-10G APOSPC302753-5G APOSPC302753-1G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formule: C₉H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660264
Numéro CAS: 363134-35-4