Imprimer
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302750-1G PC302750-5G PC302750-10G
APOSPC302750-1GEA 159 EUR
APOSPC302750-1G APOSPC302750-5G APOSPC302750-10G
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258681
Numéro CAS: 1017779-13-3