4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₀F₂O₂ Point de fusion: 39…42 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09258710 Numéro CAS: 1017779-68-8 |