Imprimer
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302737-1G PC302737-5G
APOSPC302737-1GEA 136 EUR
APOSPC302737-1G APOSPC302737-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
Formule: C₁₂H₁₄F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201023
Numéro CAS: 1373921-12-0