Acide 4,5-difluoro-2-méthoxybenzoïque 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆F₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660196 Numéro CAS: 425702-18-7 |