3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-6-methoxybenzotrifluoride
Formule:
C₈H₈F₃NO Poids moléculaire: 191.153 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185675 Numéro CAS: 53982-03-9 |