Imprimer
3-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302724-1G PC302724-5G PC302724-10G
APOSPC302724-1GEA 180 EUR
APOSPC302724-1G APOSPC302724-5G APOSPC302724-10G
3-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylamine 98%
3-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
Poids moléculaire: 193.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06212983
Numéro CAS: 771581-62-5
UN: 2735
ADR: 8 III