Imprimer
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302721-25G PC302721-5G PC302721-1G
APOSPC302721-25GEA 1160 EUR
APOSPC302721-25G APOSPC302721-5G APOSPC302721-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258722
Numéro CAS: 1017779-87-1