Imprimer
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302712-1G PC302712-5G
APOSPC302712-1GEA 140 EUR
APOSPC302712-1G APOSPC302712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆ClF₃O₃
Poids moléculaire: 254.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832392
Numéro CAS: 1017779-77-9