Imprimer
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302709-1G PC302709-5G PC302709-10G
APOSPC302709-1GEA 136 EUR
APOSPC302709-1G APOSPC302709-5G APOSPC302709-10G
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201052
Numéro CAS: 1373920-70-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III