Imprimer
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302703-5G PC302703-1G
APOSPC302703-5GEA 159 EUR
APOSPC302703-5G APOSPC302703-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrCl₂F
Poids moléculaire: 257.92 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025389
Numéro CAS: 916420-69-4
UN: 3261
ADR: 8 II