Imprimer
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302700-1G PC302700-5G PC302700-10G
APOSPC302700-1GEA 136 EUR
APOSPC302700-1G APOSPC302700-5G APOSPC302700-10G
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide 98%
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687171
Numéro CAS: 1323966-37-5