Imprimer
5-Fluoro-3-methylindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3027-1G PC3027-250MG
APOSPC3027-1GEA 219 EUR
APOSPC3027-1G APOSPC3027-250MG
5-Fluoro-3-methylindole
5-Fluoro-3-methylindole
Formule: C₉H₈FN
Point de fusion: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095377
Numéro CAS: 392-13-2