Imprimer
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302698-1G PC302698-5G
APOSPC302698-1GEA 168 EUR
APOSPC302698-1G APOSPC302698-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₇F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832287
Numéro CAS: 1017778-05-0
UN: 3265
ADR: 8,III