Imprimer
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302696-1G PC302696-5G
APOSPC302696-1GEA 212 EUR
APOSPC302696-1G APOSPC302696-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832327
Numéro CAS: 1017779-07-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III