Imprimer
2-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302694-5G PC302694-1G PC302694-25G
APOSPC302694-5GEA 122 EUR
APOSPC302694-5G APOSPC302694-1G APOSPC302694-25G
2-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure
2-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₉H₈BrF₃O
Point de fusion: 34…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660318
Numéro CAS: 685126-88-9
UN: 3261
ADR: 8,II