Imprimer
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302692-10G PC302692-5G PC302692-1G PC302692-25G PC302692-100G
APOSPC302692-10GEA 468 EUR
APOSPC302692-10G APOSPC302692-5G APOSPC302692-1G APOSPC302692-25G APOSPC302692-100G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₆F₆O₃
Poids moléculaire: 288.15 g/mol
Point de fusion: 156…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00728738
Numéro CAS: 180134-15-0