Imprimer
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302684-1G PC302684-5G PC302684-250MG
APOSPC302684-1GEA 348 EUR
APOSPC302684-1G APOSPC302684-5G APOSPC302684-250MG
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₄F₆OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652493
Numéro CAS: 1240257-02-6