Imprimer
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302683-5G PC302683-1G
APOSPC302683-5GEA 522 EUR
APOSPC302683-5G APOSPC302683-1G
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Point de fusion: 43…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115879
Numéro CAS: 59189-98-9
UN: 3261
ADR: 8,II