Imprimer
(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302680-1G PC302680-5G PC302680-10G
APOSPC302680-1GEA 159 EUR
APOSPC302680-1G APOSPC302680-5G APOSPC302680-10G
(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258720
Numéro CAS: 1017779-85-9