2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅ClF₃NO Point de fusion: 155…158 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09025362 Numéro CAS: 916420-45-6 |