Imprimer
(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,6-Difluoro-4-ethoxyphenylacetic acid
PC302670-1G PC302670-5G
APOSPC302670-1GEA 159 EUR
APOSPC302670-1G APOSPC302670-5G
(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258682
Numéro CAS: 1017779-16-6