Imprimer
2,6-Difluoro-3-méthoxyphénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4-Difluoro-3-hydroxyanisole
PC302669-10G PC302669-5G
APOSPC302669-10GEA 282 EUR
APOSPC302669-10G APOSPC302669-5G
2,6-Difluoro-3-méthoxyphénol 98%
2,6-Difluoro-3-méthoxyphénol
Formule: C₇H₆F₂O₂
Poids moléculaire: 160.12 g/mol
Point de fusion: 73…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115907
Numéro CAS: 886498-60-8